Specifications
| Nombre del producto químico o material | Calcium chloride |
| Envase | Frasco |
| CAS | 10035-04-8 |
| Notas de grado de pureza | Ref de Filosofía de la UE: 1014601 |
| Concentración | 1,0 ±0,002 g/L |
| Cantidad | 1000 mL |
| Grado | Eu. Ph. |