Learn More
Cloruro cálcico, Farmacopea Europea 0,01M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12950384 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12950384 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12950384 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 047 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    110.44€ / 1000 ml
    Ahorro 6.56€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium chloride solution
Envase Frasco
CAS 10043-52-4
Notas de grado de pureza Referencia de pH en la UE: 1014602
Fórmula molecular CaCl2
Concentración 0.01 M
Clave InChI UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Nombre IUPAC dicloruro de calcio
Peso molecular (g/mol) 110.98
PubChem CID 5284359
Cantidad 1000 mL
ChEBI CHEBI:3312
Grado Eu. Ph.