Learn More
Acetato de calcio hidratado, Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de FCC, E263, 99,0-100,5 % (basado en sustancia anhidra). Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15682710 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15682710 1 kg 1 Kg
15602720 6 x 1 kg paquete de 6
15692710 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15682710 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 250111KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss., Cumple con la especificación analítica de FCC, E263, 99,0-100,5 % (basado en sustancia anhidra)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114460-21-8
Fórmula molecular C4H6CaO4
Peso molecular (g/mol) 158.17
Número MDL MFCD00012448
Clave InChI VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC diacetato de calcio
SMILES [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Acetate Hydrate
Nombre de nota Meets analytical specification of FCC
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal (CH3COO)2Ca · xH2O
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3692527
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.17g/mol (anhydrous basis)
Porcentaje de pureza 99 to 100.5% (based on anhydrous substance)
Grado puriss.