Learn More
Calcium 1000 ppm Ion Selective Electrode Standard, Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11768475 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11768475 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11768475 Proveedor Reagecon N.º de proveedor ISECA5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    122.65€ / 500 ml
    Ahorro 1.35€
    1% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Se puede utilizar en concentraciones adecuadas para calibrar o controlar mediciones que utilizan electrodos selectivos de iones (ISE) como tecnología de detección.
  • Estándar de referencia de electrodo selectivo de iones, material de referencia de electrodo selectivo de iones
  • contenedores
  • Trazable a NIST
  • Precisión del ±0,5 %
  • Seguro, compatible con todos los tipos de electrodos ISE.
  • Se puede utilizar como calibrador para otras técnicas.
  • Se puede utilizar para la validación del método o la cualificación del instrumento.
  • Matriz acuosa
  • Estabilidad garantizada durante toda su vida útil, incluso después de abrir el frasco.
Specifications
Descripción Precisión ±0,5%
Envase Frasco de HDPE GL45
Nombres de analitos o componentes Calcium
Forma física Líquido
Concentración 1000 ppm ±0,5%
Elemento Calcio
Cantidad 500 mL