Learn More
Calbindin D-28K Antibody (CL15065) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™
Código de producto. 30527216 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30527216 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30527216 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP343925JF549
Mouse Monoclonal Antibody
Calbindin D-28K Monoclonal antibody specifically detects Calbindin D-28K in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Calbindin D-28K
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL15065
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CAB27, CALB, calbindin, calbindin 1, (28kD), calbindin 1, 28kDa, Calbindin D28, D-28K, RTVL-H protein, Vitamin D-dependent calcium-binding protein, avian-type
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was generated using a recombinant protein sequence of P05937, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 793
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a