Learn More
Cafeidina, TRC
Código de producto. 30010423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010423 100 mg 100 miligramos
30007670 500 mg 500 miligramos
30007154 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010423 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC080200100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20041-90-1
Fórmula molecular C7 H12 N4 O
Peso molecular (g/mol) 168.2
Sinónimo N,1-Dimethyl-4-(methylamino)imidazole-5-carboxamide, Imidazole-5-carboxamide, N,1-dimethyl-4-(methylamino)- (8CI), 1H-Imidazole-5-carboxamide, N,1-dimethyl-4-(methylamino)-
Nombre IUPAC N,3-dimetil-5-(metilamino)imidazol-4-carboxamida
SMILES CNC(=O)c1c(NC)ncn1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caffeidine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12N4O/c1-8-6-5(7(12)9-2)11(3)4-10-6/h4,8H,1-3H3,(H,9,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.1011
Porcentaje de pureza >95%