missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cadherin-6/KCAD Antibody (09), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18578814 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18578814 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18578814 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP312779G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cadherin-6/KCAD Monoclonal antibody specifically detects Cadherin-6/KCAD in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cadherin-6/KCAD
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 09
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen cadherin 6, type 2, K-cadherin (fetal kidney), cadherin, fetal kidney, cadherin-6, KCAD, K-cadherin, K-cadherin (fetal kidney)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Cadherin-6/KCAD (Accession#: NP_004923.1; Met1-Ala615).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1004
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.