Learn More
Cadherin-16 Mouse anti-Human, Clone: CDH16/2448, Novus Biologicals™
Código de producto. 18329111 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μg
Tamaño de la unidad:
20 microgramos
18329111 20 μg 20 microgramos
1 options
Código de producto. 18329111 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP30721320UG
Mouse Monoclonal Antibody
Cadherin-16 Monoclonal specifically detects Cadherin-16 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cadherin-16
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Clasificación Monoclonal
Clon CDH16/2448
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen cadherin 16, KSP-cadherin, cadherin-16, Kidney-specific cadherin, KSP-cadherin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 371-507) of human Cadherin-16 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1014
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ