Descripción
Cadherin-16 Monoclonal antibody specifically detects Cadherin-16 in Human, Mouse, Rat, Canine, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Cadherin-16 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CDH16/1071 |
| Conjugado | FITC |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | cadherin 16, KSP-cadherin, cadherin-16, Kidney-specific cadherin, KSP-cadherin |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant full-length human Cadherin-16 protein (Uniprot: O75309) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |