Learn More
Cadherin-12 Antibody (343621), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18588408 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18588408 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18588408 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB2240MFV610
Rat Monoclonal Antibody
Cadherin-12 Monoclonal antibody specifically detects Cadherin-12 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cadherin-12
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 343621
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BR-cadherin, cadherin 12, type 2 (N-cadherin 2), cadherin-12, FLJ34857, N-cadherin 2, Neural type cadherin 2, neural type, 2, neuronal cadherin 2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human Cadherin-12, Met1-Pro609, Accession # P55289
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1010
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG1