Descripción
CACNB3 Polyclonal specifically detects CACNB3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CACNB3 |
| Clasificación | Polyclonal |
| Dilución | Western Blot |
| Formulación | PBS |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human CACNB3. |
| Estado normativo | RUO |
| Especies diana | Human |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C in the dark. |
| Tipo de producto | Antibody |
| Línea de productos | Novus |