missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CACNB1 Antibody (OTI3H6) [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30684410 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30684410 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30684410 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344945MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CACNB1 Monoclonal antibody specifically detects CACNB1 in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CACNB1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3H6
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CAB1, CACNLB1calcium channel, L type, beta 1 polypeptide, Calcium channel voltage-dependent subunit beta 1, calcium channel, voltage-dependent, beta 1 subunit, CCHLB1, dihydropyridine-sensitive L-type, calcium channel beta-1 subunit, MGC41896, voltage-dependent L-type calcium channel subunit beta-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-269 of human CACNB1(NP_954855) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 782
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.