Learn More
CACNB1 Antibody (OTI3H6) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Código de producto. 30680881 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30680881 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30680881 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344945JF525
Mouse Monoclonal Antibody
CACNB1 Monoclonal antibody specifically detects CACNB1 in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CACNB1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3H6
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CAB1, CACNLB1calcium channel, L type, beta 1 polypeptide, Calcium channel voltage-dependent subunit beta 1, calcium channel, voltage-dependent, beta 1 subunit, CCHLB1, dihydropyridine-sensitive L-type, calcium channel beta-1 subunit, MGC41896, voltage-dependent L-type calcium channel subunit beta-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-269 of human CACNB1(NP_954855) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 782
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1