Learn More
Cabozantinib S-malate, MedChemExpress
Código de producto. 16481026
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Cantidad Packungsgröße
16481026 200 mg 200 miligramos
16467687 5 mg 5 miligramos
16464948 10 mg 10 miligramos
16445726 100 mg 100 miligramos
16431197 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 16481026 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12044
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Cabozantinib S-malate (XL184 S-malate) is a potent multiple receptor tyrosine kinases inhibitor that inhibits VEGFR2, c-Met, Kit, Axl and Flt3 with IC50s of 0.035, 1.3, 4.6, 7 and 11.3 nM, respectively.
Cabozantinib S-malate (XL184 S-malate) is a potent multiple receptor tyrosine kinases inhibitor that inhibits VEGFR2, c-Met, Kit, Axl and Flt3 with IC50s of 0.035, 1.3, 4.6, 7 and 11.3 nM, respectively.
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Cabozantinib S-malate
CAS 1140909-48-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H30FN3O10
Cantidad 200 mg
Sinónimo XL184 S-malateBMS-907351 S-malate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 23 mg/mL (36.19 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C([C@H](CC(O)=O)O)O.O=C(NC1=CC=C(C=C1)OC2=CC=NC3=CC(OC)=C(C=C23)OC)C4(CC4)C(NC5=CC=C(C=C5)F)=O
Peso molecular (g/mol) 635.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 635.59
Porcentaje de pureza 99.29%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.