Learn More
Cabozantinib, MedChemExpress
Descripción
Cabozantinib is a potent and orally active inhibitor of VEGFR2 and MET, with IC50 values of 0.035, and 1.3 nM, respectively. Cabozantinib displays strong inhibition of KIT, RET, AXL, TIE2, and FLT3 (IC50=4.6, 5.2, 7, 14.3, and 11.3 nM, respectively). Cabozantinib shows antiangiogenic activity. Cabozantinib disrupts tumor vasculature and promotes tumor and endothelial cell apoptosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cabozantinib |
| CAS | 849217-68-1 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H24FN3O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | XL184 BMS-907351 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 30 mg/mL (59.82 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMILES | O=C(C1(CC1)C(NC2=CC=C(F)C=C2)=O)NC3=CC=C(C=C3)OC4=C5C=C(OC)C(OC)=CC5=NC=C4 |
| Peso molecular (g/mol) | 501.51 |
| Mostrar más |