Learn More
asecos™ Gabinete para productos químicos
BIOPHARMA
Código de producto. 15975496 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (imperial):
248.02 lb.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Peso (imperial) Tamaño de la unidad
15975496 248.02 lb. cada uno
1 options
Código de producto. 15975496 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 3056104930580
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
  • Construcción robusta y longevidad: Cuerpo exterior robusto, de alta calidad y resistente a los arañazos con superficie texturizada con recubrimiento en polvo
  • No se permite el uso no autorizado: Puerta bloqueable con cerradura de cilindro (integrada en la manija giratoria)
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Ventilación: ventilación natural mediante aberturas de ventilación en la parte inferior del armario, preparada para la conexión a un sistema de extracción técnica.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad DIN EN 16121/16122
Configuración 5 x Estante extraíble con sumidero de plástico
Fondo interior (imperial) 19,41 in
Fondo exterior (métrico) 520 mm
Fondo interior (métrico) 493 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 493 x 486 x 1835 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 520 x 545 x 1950 mm
Modelo de puerta Abatible, Con bisagras hacia la izquierda
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de productos químicos no inflamables y sustancias tóxicas
Altura (imperial) interior 72,24 in
Altura exterior (métrico) 1950 mm
Altura (métrico) interior 1835 mm
Incluye Armario para productos químicos con accesorios interiores
Modelo CS.195.054
N.º de puertas 1
N.º de estantes 5
Tipo de estante Estante extraíble
Revestimiento de superficie Texturizado con recubrimiento en polvo
Peso (imperial) 248.02 lb.
Peso (métrico) 112.50 kg
Anchura (imperial) interior 19,14 in
Anchura exterior (métrico) 545 mm
Anchura (métrico) interior 486 mm
Color Gris antracita, Plata
Fondo exterior (imperial) 20,47 in
Altura exterior (imperial) 76,77 in
Altura de la abertura (métrico) 1835 mm
Material Acero laminado
Tipo de producto Gabinete de productos químicos
Anchura (imperial) exterior 21,46 in