Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Almacenamiento para materiales peligrosos
- Armarios de seguridad
- Armarios de almacenamiento para riesgos combinados
- asecos™ Armario para productos químicos CS-CLASSIC
asecos™ Armario para productos químicos CS-CLASSIC
Código de producto. 15914806
Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Configuración:
2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior
3 estantes extraíbles
3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior
4 estantes extraíbles
6 estantes extraíbles
Color:
Gris antracita, Amarillo de advertencia
Gris antracita, Gris claro
Anchura exterior (métrico):
810 mm
1055 mm
Material:
Acero
Acero, Polypropylene
Tamaño de la unidad:
cada uno
24 product options available for selection
| Código de producto. | Configuración | Color | Anchura exterior (métrico) | Material | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15914806 | 6 estantes extraíbles | Gris antracita, Gris claro | 1055 mm | Acero, Polypropylene | cada uno |
| 15915006 | 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior | Gris antracita, Gris claro | 810 mm | Acero | cada uno |
| 15954996 | 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior | Gris antracita, Amarillo de advertencia | 810 mm | Acero | cada uno |
| 15935006 | 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior | Gris antracita, Gris claro | 810 mm | Acero | cada uno |
| 15974996 | 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior | Gris antracita, Amarillo de advertencia | 810 mm | Acero | cada uno |
| 15905116 | 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior | Gris antracita, Gris claro | 810 mm | Acero | cada uno |
| 15945106 | 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior | Gris antracita, Amarillo de advertencia | 810 mm | Acero | cada uno |
| 15925116 | 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior | Gris antracita, Gris claro | 810 mm | Acero | cada uno |
| 15955106 | 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior | Gris antracita, Amarillo de advertencia | 810 mm | Acero | cada uno |
| 15985006 | 3 estantes extraíbles | Gris antracita, Gris claro | 810 mm | Acero, Polypropylene | cada uno |
| 15516885 | 3 estantes extraíbles | Gris antracita, Amarillo de advertencia | 810 mm | Acero, Polypropylene | cada uno |
| 15965116 | 4 estantes extraíbles | Gris antracita, Gris claro | 810 mm | Acero, Polypropylene | cada uno |
| 15526885 | 4 estantes extraíbles | Gris antracita, Amarillo de advertencia | 810 mm | Acero, Polypropylene | cada uno |
| 15580051 | 6 estantes extraíbles | Gris antracita, Gris claro | 810 mm | Acero, Polypropylene | cada uno |
| 15536885 | 6 estantes extraíbles | Gris antracita, Amarillo de advertencia | 810 mm | Acero, Polypropylene | cada uno |
| 15593873 | 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior | Gris antracita, Gris claro | 1055 mm | Acero | cada uno |
| 15914586 | 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior | Gris antracita, Amarillo de advertencia | 1055 mm | Acero | cada uno |
| 15904596 | 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior | Gris antracita, Gris claro | 1055 mm | Acero | cada uno |
| 15934586 | 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior | Gris antracita, Amarillo de advertencia | 1055 mm | Acero | cada uno |
| 15974786 | 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero de recolección inferior | Gris antracita, Amarillo de advertencia | 1055 mm | Acero | cada uno |
| 15974596 | 3 estantes extraíbles | Gris antracita, Gris claro | 1055 mm | Acero, Polypropylene | cada uno |
| 15526875 | 3 estantes extraíbles | Gris antracita, Amarillo de advertencia | 1055 mm | Acero, Polypropylene | cada uno |
| 15904806 | 4 estantes extraíbles | Gris antracita, Gris claro | 1055 mm | Acero, Polypropylene | cada uno |
| 15235403 | 6 estantes extraíbles | Gris antracita, Amarillo de advertencia | 1055 mm | Acero, Polypropylene | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Solo para uso en interiores
Código de producto.
15914806
Proveedor
asecos™
N.º de proveedor
3049504130518
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Solo para uso en interiores
Descripción
- Construcción robusta y longevidad: Cuerpo exterior robusto, de alta calidad y resistente a los arañazos con superficie texturizada con recubrimiento en polvo
- No se permite el uso no autorizado: Puertas bloqueables con cerradura de cilindro (integrada en la manija giratoria)
- Fácil alineación: ayudas de ajuste para compensar desniveles del suelo
- Ventilación: ventilación natural mediante aberturas de ventilación en la parte inferior del armario, preparada para la conexión a un sistema de extracción técnica.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad DIN EN 16121/16122 |
| Configuración | 6 estantes extraíbles |
| Fondo exterior (métrico) | 520 mm |
| Fondo interior (métrico) | 493 mm |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 493 × 996 × 1835 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 520 × 1055 × 1950 mm |
| Modelo de puerta | Abatible |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo |
| Altura exterior (métrico) | 1950 mm |
| Altura (métrico) interior | 1835 mm |
| Modelo | CS.195.105 |
| N.º de puertas | 2 |
| N.º de estantes | 6 |
| Tipo de estante | Extraíble |
| Revestimiento de superficie | Con textura revestida en polvo |
| Peso (métrico) | 168,50 kg |
| Anchura exterior (métrico) | 1055 mm |
| Anchura (métrico) interior | 996 mm |
| Color | Gris antracita, Gris claro |
| Fondo exterior (imperial) | 20,47 in |
| Altura exterior (imperial) | 76,77 in |
| Altura de la abertura (métrico) | 1835 mm |
| Material | Acero, Polypropylene |
| Tipo de producto | Armario para productos químicos |
| Anchura (imperial) exterior | 41,54 in |
| Mostrar más Mostrar menos |