missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CABC1 Antibody [Alexa Fluor™ 750], Novus Biologicals™

Código de producto. 30603633 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30603633 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30603633 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347734AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CABC1 Polyclonal antibody specifically detects CABC1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CABC1
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen aarF domain containing kinase 3, chaperone, ABC1 activity of bc1 complex homolog, chaperone, ABC1 activity of bc1 complex homolog (S. pombe), chaperone, ABC1 activity of bc1 complex like (S. pombe), chaperone-ABC1 (activity of bc1 complex, S.pombe)-like, Chaperone-ABC1-like, coenzyme Q8 homolog, EC 2.7.11, EC 2.7.11.-, MGC4849, mitochondrial, SCAR9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno chaperone, ABC1 activity of bc1 complex homolog(S. pombe). (Uniprot# Q8NI60)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56997
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.