Learn More
C5orf60 Antibody, PE, R&D Systems™
Código de producto. 18603439 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18603439 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18603439 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306034PE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
C5orf60 Polyclonal specifically detects C5orf60 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno C5orf60
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen Chromosome 5 Open Reading Frame 60, Putative Uncharacterized Protein C5orf60, Putative Uncharacterized Protein FLJ35723
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human C5orf60 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 285679
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus