Learn More
Gibco™ C57BL/6 Mouse Embryonic Fibroblasts, MitC-treated
Código de producto. 15960453 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 106 celdas
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15960453 4 x 106 celdas paquete de 4
1 options
Código de producto. 15960453 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A34962
Productos esenciales para el cultivo celular
Usar código promocional 27976
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Los fibroblastos embrionarios de ratón (MEF) C57BL/6 Gibco tratados con mitomicina C (MitC) son células alimentadoras que favorecen el cultivo de células madre embrionarias sanas (ESC) indiferenciadas y células madre pluripotentes inducidas (ISP), especialmente ESC/iPSC de ratón.
Fabricado por MTI-GlobalStem y equivalente a MTI-GlobalStem Cat. n.º GSC-6002M, estas células de MEF se aíslan de ratones C57BL/6 endogámicos, sometidos a una inmovilización mitótica por tratamiento MitC, y se prueban para ayudar a garantizar el rendimiento y minimizar el riesgo de contaminación. Para nuestras células alimentadoras que más se utilizan para cultivar células madre pluripotentes, vea los fibroblastos embrionarios de ratón (MEF) CF1, fibroblastos embrionarios de ratón CF1 irradiados, tratados con MitC. También puede elegir entre nuestra selección de MEF resistentes a fármacos que mejor se adapte a su aplicación.
• Ayude a ahorrar tiempo valioso con ESC iPSC de cultivos de MEF
• Cultive sus ESC e iPSC con confianza usando células alimentadoras meticulosamente probadas
• Proporcione un apoyo óptimo para ESC e iPSC de ratón
Ayude a ahorrar tiempo con los MEF listos para usarse
Los MEF C57BL/6 tratados con MitC ayudan a ahorrar tiempo y problemas relacionados con instalaciones de animales, llevar a cabo disecciones tediosas que requieren mucho tiempo, y con la expansión y pruebas de células día tras día, semana tras semana. Céntrese en su investigación con estos alimentadores inactivados previamente y listos para usarse.
Cultivo con células alimentadoras meticulosamente probadas
Cada lote de MEF C57BL/6 tratados con MitC se prueba para detectar bacterias, hongos, micoplasma y patógenos de ratón con el fin de minimizar el riesgo de contaminación. Cada lote también se prueba para determinar su viabilidad después de la descongelación (normalmente superior al 95 %) y la capacidad de soportar ESC de ratón y humanos con el fin de ayudar a garantizar un rendimiento sólido y consistente. Cultive sus ESC e iPSC con confianza, sabiendo que puede confiar en estas células alimentadoras de alta calidad.
Proporcione un apoyo óptimo para ESC e iPSC de ratón
Mientras que los MEF C57BL/6 también pueden servir de apoyo a ESC e iPSC humanos, estas células alimentadoras funcionan especialmente bien para cultivar ESC e iPSC de ratón, por lo que ofrecen mejores resultados en comparación con los MEF de cepa CF1 e ICR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Contenido y almacenamiento Fibroblastos embrionarios crioconservados de ratón
Almacenar en nitrógeno líquido.
Age Embrionario
Tipo de célula Célula de alimentación, célula de fibroblasto embrionarias de ratón
Formulario Crioconservado
Especie Ratón
Fuente de dadores Agrupadas
N.° de celdas 4 x 106
Cantidad 4 x 106 celdas
Condiciones de envío Se envía con hielo seco
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.