Learn More
Gibco™ C57BL/6 Mouse Embryonic Fibroblasts, irradiated
Código de producto. 18863190
Cambiar vista
Click to view available options
N.° de celdas:
2 x 106 células
4 x 106 células
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.° de celdas Tamaño de la unidad
18863190 4 x 106 células cada uno
15805754 2 x 106 células paquete de 2
15848522 4 x 106 células paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18863190 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A34961
Productos esenciales para el cultivo celular
Usar código promocional 27976
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-10-2026
Los fibroblastos embrionarios de ratón (MEF) C57BL/6 Gibco irradiados son células alimentadoras que fomentan el cultivo de células madre embrionarias sanas (ESC) indiferenciadas y células madre pluripotentes inducidas (ISPC), especialmente ESC/iPSC de ratón.
Fabricado por MTI-GlobalStem y equivalente a MTI-GlobalStem Cat. Núms. GSC-6002G y GSC-6202G, estas células de MEF se aíslan de ratones C57BL/6 endogámicos, sometidos a una inmovilización mitótica por irradiación, y se prueban para ayudar a garantizar el rendimiento y minimizar el riesgo de contaminación.
• Ayude a ahorrar tiempo valioso con ESC iPSC de cultivos de MEF
• inactivados previamente y listos para usarse con confianza usando células alimentadoras meticulosamente probadas
• Proporcione un apoyo óptimo para ESC e iPSC de ratón
Ayude a ahorrar tiempo con los MEF listos para usarse
Los MEF C57BL/6 irradiados ayudan a ahorrar tiempo y problemas relacionados con instalaciones de animales, llevar a cabo disecciones tediosas que requieren mucho tiempo, y con la expansión y pruebas de células día tras día, semana tras semana. Céntrese en su investigación con estos alimentadores inactivados previamente y listos para usarse.
Cultivo con células alimentadoras meticulosamente probadas
Cada lote de MEF C57BL/6 irradiados se prueba para detectar bacterias, hongos, micoplasma y patógenos de ratón con el fin de minimizar el riesgo de contaminación. Cada lote también se prueba para determinar su viabilidad después de la descongelación (normalmente superior al 95 %) y la capacidad de soportar ESC de ratón y humanos con el fin de ayudar a garantizar un rendimiento sólido y consistente. Cultive sus ESC e iPSC con confianza, sabiendo que puede confiar en estas células alimentadoras de alta calidad.
Proporcione un apoyo óptimo para ESC e iPSC de ratón
Mientras que los MEF C57BL/6 también pueden servir de apoyo a ESC e iPSC humanos, estas células alimentadoras funcionan especialmente bien para cultivar ESC e iPSC de ratón, por lo que ofrecen mejores resultados en comparación con los MEF de cepa CF1 e ICR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Fibroblastos embrionarios crioconservados de ratón
Almacenar en nitrógeno líquido.
Age Embrionario
Tipo de célula Célula de alimentación, célula de fibroblasto embrionarias de ratón
Formulario Crioconservado
Especie Ratón
Fuente de dadores Agrupadas
N.° de celdas 4 x 106 células
Cantidad 4 x 106 cells
Condiciones de envío Se envía con hielo seco