Learn More
C527, MedChemExpress
Código de producto. 16478177
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478177 5 mg 5 miligramos
16473346 25 mg 25 miligramos
16466056 100 mg 100 miligramos
16435468 10 mg 10 miligramos
16411647 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16478177 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12988
MedChemExpress C527 is a is a pan DUB enzyme inhibitor, with a high potency for the USP1/UAF1 complex (IC50=0.88 μM).
C527 is a is a pan DUB enzyme inhibitor, with a high potency for the USP1/UAF1 complex (IC50=0.88 μM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material C527
CAS 192718-06-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H8FNO3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C1C2=C(N=C(C3=CC=C(F)C=C3)O2)C(C4=CC=CC=C41)=O
Peso molecular (g/mol) 293.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.25
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death