missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C4.4A/LYPD3 Antibody [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30652764 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30652764 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30652764 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF5567MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

C4.4A/LYPD3 Polyclonal antibody specifically detects C4.4A/LYPD3 in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno C4.4A/LYPD3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C4.4A2310061G07Rik, GPI-anchored metastasis-associated protein C4.4A homolog, GPI-anchored metastasis-associated protein homolog, LY6/PLAUR domain containing 3, ly6/PLAUR domain-containing protein 3, Matrigel-induced gene C4 protein, MIG-C4
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse C4.4A, Leu33-His287, Accession # Q91YK8
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27076
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.