missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C4.4A/LYPD3 Antibody [DyLight 680], Novus Biologicals™

Código de producto. 30739102 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30739102 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30739102 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF5428Y

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

C4.4A/LYPD3 Polyclonal antibody specifically detects C4.4A/LYPD3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno C4.4A/LYPD3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C4.4A2310061G07Rik, GPI-anchored metastasis-associated protein C4.4A homolog, GPI-anchored metastasis-associated protein homolog, LY6/PLAUR domain containing 3, ly6/PLAUR domain-containing protein 3, Matrigel-induced gene C4 protein, MIG-C4
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human C4.4A/LYPD3, Leu31-His286, Accession # O95274
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27076
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.