Descripción
c-Myc Monoclonal specifically detects c-Myc in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | c-Myc |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | MYC/7150R |
| Concentración | 0.2 mg/ml |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Formulación | 10mM PBS with 0.05% BSA |
| Alias de gen | avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, BHLHE39, bHLHe39MRTL, Class E basic helix-loop-helix protein 39, c-Myc, MYC, myc proto-oncogene protein, MYCC, myc-related translation/localization regulatory factor, Proto-oncogene c-Myc, Transcription factor p64, v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog (avian) |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |