Learn More
c-Kit-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16466388
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466388 10 mg 10 miligramos
16462497 50 mg 50 miligramos
16458977 5 mg 5 miligramos
16436686 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16466388 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15240
MedChemExpress c-Kit-IN-1 is a potent inhibitor of c-Kit and c-Met with IC50s of <200 nM.
c-Kit-IN-1 is a potent inhibitor of c-Kit and c-Met with IC50s of <200 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material c-Kit-IN-1
CAS 1225278-16-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H21F2N5O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (204.30 mM)
SMILES O=C(C1(CC1)C(NC2=CC=CC=C2)=O)NC3=CC(F)=C(OC4=CC=NC(C5=CN(C)N=C5)=C4)C=C3F
Peso molecular (g/mol) 489.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 489.47
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease