Description
- Las columnas están disponibles en tres diámetros y varias longitudes.
- Compatible con una amplia variedad de medios a granel.
- Hay adaptadores de flujo disponibles para cada diámetro de columna para permitir alturas de lecho óptimas para cada aplicación, así como fundas termostáticas para un control preciso de la temperatura.
- Los depósitos de embalaje para cada diámetro de columna optimizan las condiciones de embalaje.
- Las columnas C se suministran con tubos de polietileno (1,0 mm de diámetro interior, 2 m de longitud), pantallas de apoyo del lecho, anillos de red de encaje a presión e instrucciones.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Columnas para cromatografía C |
| Diámetro interior (métrico) | 16 mm |
| Altura (métrico) | 400 mm |
| Incluye | Tubos de polietileno (1,0 mm de DI, 2 m de longitud), pantallas de apoyo de lecho, anillos de red de encaje a presión e instrucciones |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Presión máxima | 14 psi (1 bar) |
| Tipo de soporte | Soporte de red de poliamida/polipropileno |
| Tipo de columna | Columna de cromatografía vacía |
| Para utilizar con (aplicación) | Separaciones alimentadas por gravedad o baja presión |