Learn More
Ekastu Safety™ Máscara facial completa modelo C 607/Selecta
Código de producto. 10396071
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de conexión:
Rosca estándar
Código de producto. Tipo de conexión
10396071 Rosca estándar
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10396071 Proveedor Ekastu Safety™ N.º de proveedor 466611
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Visera de policarbonato antirayaduras, antivaho, antirreflejos y antidistorsiones con un amplio campo de visión. EKASTU Safety™ La máscara facial completa modelo C 607/Selecta está construida de EPDM no irritante e incluye conexión de rosca estándar de acuerdo con DIN EN 148-1.
  • Visera de policarbonato antirayaduras, antivaho, antirreflejos y sin distorsiones con un campo de visión muy amplio.
  • Máximo nivel de comodidad gracias a su construcción y diseño ergonómicos.
  • La máscara está hecha de EPDM no irritante, resistente al envejecimiento y que garantiza una excelente resistencia mecánica y química.
  • El arnés de 5 puntos bloquea la máscara de forma rápida y segura en su lugar.
  • Con conexión de rosca estándar DIN EN 148-1
  • 2 válvulas de exhalación Cool Down
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN 148-2
Tipo de conexión Rosca estándar
Design Type Ergonomía
Material Policarbonato, EPDM
Tipo de producto Máscara facial completa
Estilo de arnés 5 puntos
Material (protector facial) Policarbonato
Material (lente) Policarbonato
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 520 g