Especificaciones
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Para utilizar con | Cromatografía líquida de baja presión |
| Incluye | Tubo de polietileno (1 mm de diámetro interior), rejillas de soporte del lecho, anillos de red a presión e instrucciones |
| Diámetro interior (métrico) | 10 mm |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |