Learn More
BX471, MedChemExpress
Código de producto. 16464978
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464978 10 mg 10 miligramos
16431227 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16464978 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12080
MedChemExpress BX471 (ZK-811752) is an orally active, potent and selective non-peptide CCR1 antagonist with a Ki of 1 nM, and exhibits 250-fold selectivity for CCR1 over CCR2, CCR5 and CXCR4.
BX471 (ZK-811752) is an orally active, potent and selective non-peptide CCR1 antagonist with a Ki of 1 nM, and exhibits 250-fold selectivity for CCR1 over CCR2, CCR5 and CXCR4.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BX471
CAS 217645-70-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H24ClFN4O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo ZK-811752
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (229.94 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C(N)NC1=CC(Cl)=CC=C1OCC(N2[C@H](C)CN(CC3=CC=C(F)C=C3)CC2)=O
Peso molecular (g/mol) 434.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.89
Porcentaje de pureza 99.94%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation