Learn More
BX471 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16474978
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474978 10 mg 10 miligramos
16441227 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16474978 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12080A
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress BX471 hydrochloride (ZK-811752 hydrochloride) is a potent, selective non-peptide CCR1 antagonist with Ki of 1 nM for human CCR1, and exhibits 250-fold selectivity for CCR1 over CCR2, CCR5 and CXCR4.
BX471 hydrochloride (ZK-811752 hydrochloride) is a potent, selective non-peptide CCR1 antagonist with Ki of 1 nM for human CCR1, and exhibits 250-fold selectivity for CCR1 over CCR2, CCR5 and CXCR4.
Tekniske data
Nombre del producto químico o material BX471 hydrochloride
CAS 288262-96-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H25Cl2FN4O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo ZK-811752 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (318.23 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C(N)NC1=CC(Cl)=CC=C1OCC(N2[C@H](C)CN(CC3=CC=C(F)C=C3)CC2)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 471.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.35
Porcentaje de pureza 99.51%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.