Learn More
BW-A 78U, MedChemExpress
Código de producto. 16420509
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16420509 1 mg 1 miligramo
16405527 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16420509 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100118
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress BW-A 78U is a PDE4 inhibitor with an IC50 of 3 μM.
BW-A 78U is a PDE4 inhibitor with an IC50 of 3 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BW-A 78U
CAS 101155-02-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H12FN5
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (583.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES CNC1=C2N=CN(CC3=CC=CC=C3F)C2=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 257.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.27
Porcentaje de pureza 99.67%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation