Learn More
Cytiva Medios de cromatografía Butil Sepharose™ 4 Fast Flow
Código de producto. 10317689 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
200 ml
Tamaño de la unidad:
25 ML
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10317689 25 ml 25 ML
10155917 200 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10317689 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17098010
Se utiliza para la captura y purificación intermedia de proteínas más grandes
  • A partir de la matriz base Sepharose Fast Flow derivada a través de enlaces de éter no cargados y químicamente estables
  • Medios de cromatografía de interacción hidrófoba (HIC) compuestos de agarosa entrecruzada 4 %
  • Ligando de butilo alifático inmovilizado en la matriz base con un enlace de éter
  • La matriz Fast Flow proporciona al adsorbente una alta estabilidad a nivel químico, físico y térmico
  • Capacidad dinámica en concentraciones bajas de sal
  • Compatible con todos los tampones acuosos más utilizados en cromatografía
  • Esterilizable con autoclave y en agua a 121 °C durante 20 minutos
  • Disponible en una amplia gama de tamaños de paquetes a granel y formatos preempaquetados para facilitar el proceso de ampliación y desarrollo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 ml
Para utilizar con (aplicación) Para la captura y purificación intermedia de proteínas más grandes
Tipo de producto Butil Sepharose 4 Fast Flow
Matriz A base de agarosa entrecruzada al 4 %