Learn More
Cytiva Medios de cromatografía Butil Sepharose™ 4 Fast Flow
Código de producto. 10155917 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
200 ml
Tamaño de la unidad:
25 ML
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10155917 200 ml cada uno
10317689 25 ml 25 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10155917 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17098001
Se utiliza para la captura y purificación intermedia de proteínas más grandes
  • A partir de la matriz base Sepharose Fast Flow derivada a través de enlaces de éter no cargados y químicamente estables
  • Medios de cromatografía de interacción hidrófoba (HIC) compuestos de agarosa entrecruzada 4 %
  • Ligando de butilo alifático inmovilizado en la matriz base con un enlace de éter
  • La matriz Fast Flow proporciona al adsorbente una alta estabilidad a nivel químico, físico y térmico
  • Capacidad dinámica en concentraciones bajas de sal
  • Compatible con todos los tampones acuosos más utilizados en cromatografía
  • Esterilizable con autoclave y en agua a 121 °C durante 20 minutos
  • Disponible en una amplia gama de tamaños de paquetes a granel y formatos preempaquetados para facilitar el proceso de ampliación y desarrollo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 200 ml
Estabilidad Estable en los tampones acuosos más usados: 1 M de NaOH, isopropanol al 30 %, etanol al 70 %, 6 M de clorhidrato de guanidina, acetonitrilo al 30 %, 1 mM de HCl
Para utilizar con (aplicación) Para la captura y purificación intermedia de proteínas más grandes
Requisitos de almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Tipo de producto Butil Sepharose 4 Fast Flow
Caudal 150 a 250 cm/μHo
Tamaño de partículas 45-165 μm
Altura del lecho (imperial) 9,84 in
Altura del lecho (métrico) 25 cm
Presión máxima 100 kPa
Matriz A base de agarosa entrecruzada al 4 %
Intervalo de pH De 3 a 13
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Tipo de ligando Butilo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Butyl Sepharose 4 Fast Flow, 200 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.