Learn More
But-1-ene (10% en hexanos), TRC
Código de producto. 30134889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
2 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
10 ml
2 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134889 2 mL 2 ml
30134556 1 mL 1 ml
30010869 10 mL 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134889 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB7544532ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-98-9
Fórmula molecular C4 H8
Peso molecular (g/mol) 56.11
Sinónimo 1-Butene, 1-Butylene, Butene-1, Ethylethylene, α-Butene, α-Butylene
Nombre IUPAC But-1-ene
SMILES CCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Butene
Cantidad 2 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8/c1-3-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.0626
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-Butene 10%