Descripción
Para su uso con el sistema automatizado de purificación de proteínas AKTA start. La válvula de compensación se utiliza como válvula de conmutación para la formación de gradientes. Permite el uso de dos tampones, A y B, que son necesarios para formar gradi
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza como válvula de conmutación para la formación de gradientes |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema automatizado de purificación de proteínas AKTA Start |