Learn More
Solución tampón SrCO3 para AAS 0,05 mg/L Matriz HNO3 , Fisher chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SrCO3 |
| Envase | Frasco |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 0.05 mg/L |
| Tipo | Solución de tampón para espectroscopía de absorción atómica |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid |
| Cantidad | 100 mL |