Learn More
Solución tampón, pH 8,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11482014 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 L
pH:
8
Tamaño de la unidad:
1 LT
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad pH unitSize
11482014 500 ml 8 500 ml
11822172 500 ml 8 500 ml
11420469 1 L 8 1 LT
12719166 1 L 8 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11482014 Proveedor Reagecon N.º de proveedor 10805
Certificado por un método de prueba acreditado por la ISO 17025 y trazable al NIST. La solución tampón Reagecon™, pH 8,00 está disponible en soluciones probadas a 20 °C o 25 °C y alcanza un nivel de precisión de ± 0,01. Este tampón de calibración y control está especialmente creado para garantizar su estabilidad, incluso después de abrir el frasco.
Para garantizar mediciones de pH fiables y notificables, este estándar de tampón de pH es directamente trazable a la escala de pH de la IUPAC mediante una cadena de trazabilidad ininterrumpida. El análisis trazable es necesario para la coherencia y la aceptación universal de los resultados de pH, incluida la aceptación por los organismos reguladores.
  • Trazables a SRM para el NIST
  • Certificación ISO 9001:2008
  • Acreditado por la ISO 17025
Especificaciones
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Color Incolora
pH 8
Forma física Líquido
Cantidad 500 ml
Tipo de solución Tampón de pH
Trazabilidad según el NIST
Información de solubilidad Fully miscible in water
compliance-icons
Nombre del producto
  • BUFFER SOLUTION pH 8.00 ± 0.01 @ 20°C
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric Acid, DisodiumSalt