Descripción
Con codificación cromática y envasada para mayor comodidad
- De color amarillo para facilitar la identificación del valor de pH
- Se suministra en un cubitainer a granel Bag in Box con grifo para facilitar la dispensación o en frascos de cuello doble con una cámara de calibración integrada
Para garantizar mediciones de pH fiables y notificables, este estándar de tampón de pH es directamente trazable a la escala de pH de la IUPAC mediante una cadena de trazabilidad ininterrumpida. El análisis trazable es necesario para la coherencia y la aceptación universal de los resultados de pH, incluida la aceptación por los organismos reguladores.
- Trazables a SRM para el NIST
- Certificación conforme a ISO 9001:2008
- Acreditado conforme a ISO 17025
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| pH | 7 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 500 ml |
| Olor | Característica |
| Envase | Frasco de cuello doble con cámara de calibración integrada |
| Trazabilidad según el NIST | Yes |
| Información de solubilidad | Fully miscible in water |