Learn More
Solución tampón, pH 7,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11476404 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ML
11476404 500 ml 500 ML
1 options
Código de producto. 11476404 Proveedor Reagecon N.º de proveedor 1070525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.73€
    25.65€ / 500 ml
    Ahorro 12.08€
    32% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Certificado por un método de prueba acreditado ISO 17025 y totalmente trazable al NIST. La solución de tampón Reagecon™, pH 7,00 se prueba a 20 °C o 25 °C y alcanza un nivel de precisión de ± 0,01. Este tampón de calibración y control está especialmente creado para garantizar su estabilidad, incluso después de abrir el frasco.
Para garantizar mediciones de pH fiables y notificables, este estándar de tampón de pH es directamente trazable a la escala de pH de la IUPAC mediante una cadena de trazabilidad ininterrumpida. El análisis trazable es necesario para la coherencia y la aceptación universal de los resultados de pH, incluida la aceptación por los organismos reguladores.
  • Calibrado a un valor de precisión estándar del NIST
  • Acreditado por la ISO 17025
Especificaciones
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 100 °C
Color Incolora
pH 7.00 ±0.01
Forma física Líquido
Cantidad 500 ml
Olor Característica
Trazabilidad según el NIST Sí
Información de solubilidad Completamente miscible en agua