Learn More
Solución tampón, pH 6,865, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 13116269 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13116269 500 ml 500 ML
1 options
Código de producto. 13116269 Proveedor Reagecon N.º de proveedor 10687
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.10€
    33.58€ / 500 ml
    Ahorro 2.52€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Adecuado para su uso cuando se requieren mediciones muy precisas. El tampón estándar de pH 6,865 Reagecon está fabricado con especificaciones estrictas con una vida útil prolongada.
Un tampón de gama profesional (por valor DIN 19266) que se suministra con un Certificado de análisis detallado que describe la trazabilidad al NIST.
  • Datos de dependencia de la temperatura, números de lote y fechas de caducidad impresos en la etiqueta
  • Probado y certificado por la ISO 17025
Especificaciones
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 100 °C
Color Incolora
Densidad 1,0001g/cm3
pH 6.865
Forma física Líquido
Cantidad 500 ml
Envase Frasco de HDPE
Trazabilidad según el NIST Rastreable hasta NIST
Presión de vapor 23 hPa (a 20 °C)
Información de solubilidad Completamente miscible