Descripción
Para garantizar mediciones de pH fiables y notificables, este estándar de tampón de pH es directamente trazable a la escala de pH de la IUPAC mediante una cadena de trazabilidad ininterrumpida. El análisis trazable es necesario para la coherencia y la aceptación universal de los resultados de pH, incluida la aceptación por los organismos reguladores.
- Se suministra con un certificado detallado de análisis, que describe la trazabilidad al NIST
- Certificación ISO 9001:2008 y acreditada por la ISO 17025
- Sin mercurio para un uso más seguro y una eliminación más fácil
- Los datos de dependencia de la temperatura están impresos en la etiqueta, así como los números de lote y las fechas de caducidad
- Mayor vida útil con estabilidad mejorada: Se puede utilizar hasta la fecha de caducidad, incluso después de la apertura—
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 0°C |
| Punto de ebullición | 100°C |
| Color | Incolora |
| pH | 6 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1000 ml |
| Trazabilidad según el NIST | Sí |
| Información de solubilidad | Fully miscible in water |