Learn More
Solución tampón, pH 4,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11412014 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1000 ml
pH:
4
Tamaño de la unidad:
1 LT
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad pH unitSize
11412014 1000 ml 4 1 LT
11422014 500 ml 4 500 ML
11416404 500 ml 4 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11412014 Proveedor Reagecon N.º de proveedor 1040
Edge
Certificado por un método de prueba acreditado por la ISO 17025 y trazable al NIST. La solución de tampón Reagecon™, pH 4,00 se prueba a 20 °C o 25 °C y alcanza un nivel de precisión de ± 0,01. Este tampón de calibración y control está especialmente creado para garantizar su estabilidad, incluso después de abrir el frasco.
Para garantizar mediciones de pH fiables y notificables, este estándar de tampón de pH es directamente trazable a la escala de pH de la IUPAC mediante una cadena de trazabilidad ininterrumpida. El análisis trazable es necesario para la coherencia y la aceptación universal de los resultados de pH, incluida la aceptación por los organismos reguladores.
  • Trazables a SRM para el NIST
  • Certificación ISO 9001:2008
  • Acreditado por la ISO 17025
Especificaciones
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Color Incolora
pH 4
Forma física Líquido
Cantidad 1000 ml
Tipo de solución Tampón de pH
Olor Characteristic
Trazabilidad según el NIST
Información de solubilidad Not Miscible in water