Specifications
| Nombre del producto químico o material | Buffer solution |
| CAS | 1336-21-6 |
| pH | 3 |
| Cantidad | 1000 mL |
| Fórmula molecular | H5NO |
| Número MDL | MFCD00066650 |
| Envase | Frasco |
| Clave InChI | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | N.O |
| Nombre IUPAC | azanio;hidróxido |
| Show More |