Learn More
Solución tampón, pH 2,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11492004 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 LT
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492004 500 ml 500 ML
12705393 1000 ml 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11492004 Proveedor Reagecon N.º de proveedor 10205
Edge
Certificado por un método de prueba acreditado ISO 17025 y totalmente trazable al NIST. La solución tampón Reagecon™, pH 2,00 se analiza a 20 °C hasta un nivel de precisión de ± 0,02. Este tampón de calibración y control está especialmente creado para garantizar su estabilidad, incluso después de abrir el frasco.
Certificado por un método de prueba acreditado ISO 17025 y totalmente trazable al NIST.La solución tampón Reagecon™, pH 2,00 se analiza a 20 °C hasta un nivel de precisión de ± 0,02.Este tampón de calibración y control está especialmente creado para garantizar su estabilidad, incluso después de abrir el frasco.
Para garantizar mediciones de pH fiables y notificables, este estándar de tampón de pH es directamente trazable a la escala de pH de la IUPAC mediante una cadena de trazabilidad ininterrumpida. El análisis trazable es necesario para la coherencia y la aceptación universal de los resultados de pH, incluida la aceptación por los organismos reguladores.
  • Trazables a SRM para el NIST
  • Certificación ISO 9001:2008
  • Acreditado por la ISO 17025
Especificaciones
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Color Incolora
pH 2
Forma física Líquido
Cantidad 500 ml
Formulación Glicina, ácido clorhídrico, cloruro de sodio
Trazabilidad según el NIST
Información de solubilidad Fully miscible in water