Learn More
Solución tampón de pH con codificación cromática probada a 25 °C, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11850513 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 L
5 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de HDPE GL45
Recipiente de Bag-in-Box
Color:
Amarillo
Azul
Tamaño de la unidad:
1 LT
5 LT
5 litros
500 ML
500 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Color Tamaño de la unidad
11850513 500 ml Frasco de HDPE Amarillo 500 ML
11484579 500 ml Frasco de HDPE Azul 500 ml
11494579 1 L Frasco de HDPE GL45 Azul 1 LT
11434629 5 L Recipiente de Bag-in-Box Azul 5 litros
11404589 5 L Frasco de HDPE Azul 5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11850513 Proveedor Reagecon N.º de proveedor 1070525C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.55€
    23.21€ / 500 ml
    Ahorro 3.34€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice tampones de pH codificados por colores para facilitar su uso. Las soluciones de tampón de pH codificadas por colores Reagecon™ se han probado a 25 °C, están certificadas y son trazables al NIST.
  • Soluciones de tampón de pH de color
  • Probado a 25 °C 
  • Certificado por Reagecon,método de prueba acreditado por ISO/IEC 17025’
  • Trazable al NIST
  • Presentado en varios tamaños de envases
Especificaciones
Color Amarillo
pH 7
Forma física Líquido
Cantidad 500 ml
Envase Frasco de HDPE