Learn More
Solución tampón, pH 10,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11422024 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1000 ml
pH:
10
Tamaño de la unidad:
1 LT
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad pH unitSize
11422024 500 ml 10 500 ml
11496424 500 ml 10 500 ml
11412024 1000 ml 10 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422024 Proveedor Reagecon N.º de proveedor 11005
Certificado por un método de prueba acreditado por la ISO 17025 y totalmente trazable al NIST. La solución tampón Reagecon™, pH 10,00 se prueba a 20 °C o 25 °C y alcanza un nivel de precisión de ± 0,01. Este tampón de calibración y control está especialmente creado para garantizar su estabilidad, incluso después de abrir el frasco.
Para garantizar mediciones de pH fiables y notificables, este estándar de tampón de pH es directamente trazable a la escala de pH de la IUPAC mediante una cadena de trazabilidad ininterrumpida. El análisis trazable es necesario para la coherencia y la aceptación universal de los resultados de pH, incluida la aceptación por los organismos reguladores.
  • Trazables a SRM para el NIST
  • Certificación ISO 9001:2008
  • Acreditado por la ISO 17025
Especificaciones
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Color Incolora
pH 10
Forma física Líquido
Cantidad 500 ml
Tipo de solución Tampón
Olor Characteristic
Trazabilidad según el NIST Yes
Información de solubilidad Fully miscible in water
compliance-icons
Nombre del producto
  • BUFFER SOLUTION pH 10.00 ± 0.01 a 20°C
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid, disodiumsalt