Learn More
Solución tampón, pH 1,679, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11832643 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11832643 500 ml 500 ml
11862422 250 ml 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11832643 Proveedor Reagecon N.º de proveedor 101679
Edge
Reagecon's pH Buffer Solution at 25°C is tested and certified by an ISO17025 Accredited Test Method (INAB Ref: 264T) and NIST traceable, has guaranteed stability throughout its entire shelf life, even after opening the bottle.
Para garantizar mediciones de pH fiables y notificables, este estándar de tampón de pH es directamente trazable a la escala de pH de la IUPAC mediante una cadena de trazabilidad ininterrumpida. El análisis trazable es necesario para la coherencia y la aceptación universal de los resultados de pH, incluida la aceptación por los organismos reguladores.
  • Calibrado a un valor de precisión estándar del NIST
  • Acreditado por la ISO 17025
Especificaciones
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Color Incolora
pH 1.679 ±0.01
Forma física Líquido
Cantidad 500 ml
Olor Characteristic
Trazabilidad según el NIST
Información de solubilidad Fully miscible in water