Learn More
Solución tampón, Cs2CO3 para AAS 0,02 mg /L Matriz de HNO3 , Fisher chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12940794 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12940794 500 mL 500 ml
12930794 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12940794 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T 002 500
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution, Cs2CO3 for AAS
Concentración 0.02 mg/L
Solvent or Matrix Nitric Acid
Cantidad 500 mL