Learn More
Solución tampón, Borax/hidróxido sódico, pH 10,00, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Buffer Solution, Coloured Borax/Sodium Hydroxide |
| pH | 10 |
| Cantidad | 500 mL |
| Envase | Frasco |